Merck
242349
Sigma-Aldrich
2-クロロエチルメチルエーテル
98%
別名:
2-メトキシエチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
94.54
Beilstein:
1731028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-クロロエチルメチルエーテル(2-メトキシエチルクロリド)は、チエノ[2,3-d]ピリミジン誘導体の非環状ヌクレオシドの合成に使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
242349-VAR:
242349-BULK:
242349-500G:
242349-100G:
242349-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nasser A Hassan et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(4), 379-390 (2007-05-05)
The reaction of compounds 1, 2, 3, 4, or 13 with 2-chloroethyl methyl ether or 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, afforded some acyclic and cyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. Furthermore, cyclic C-nucleosides 24 and 25 were prepared from the reaction of 20, 21
Vladimir G Krasovskiy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-07-02)
A number of dicationic ionic liquids with a disiloxane linker between imidazolium cations and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion were synthesized and characterized. Melting points, viscosity, and volatility in a vacuum were measured; the thermal and hydrolytic stability of ionic liquids were also
P T K Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(27), 8818-8826 (2017-04-01)
B(C