Merck
I7780
Sigma-Aldrich
ヨードエタン
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
別名:
ヨウ化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5I
CAS番号:
分子量:
155.97
Beilstein:
505934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.38 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 18 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
よう化エチルとも呼ばれるヨードエタンはよう化アルキルです。ヨードエタンとPt(111) 表面の相互作用は、熱的脱離とX線光電子分光法を使用して分析されています。そのマイクロ波スペクトルが記録され、研究されています。ヨードエタンの気相光分解の動力学は、共鳴ラマン・スペクトルを使用して研究されています。理想的な状態でのその熱力学特性が報告されています。
アプリケーション
ヨードエタンは、極紫外(XUV)光電子スペクトルを記録するための気相実験の実施に使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
引火点(℃)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7780-500ML:
I7780-5ML:
I7780-250ML:
I7780-VAR:
I7780-500G:4548173991016
I7780-100G:4548173991009
I7780-5G:4548173991023
I7780-100ML:
I7780-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Absolute timing of the photoelectric effect
Ossiander M, et al.
Nature, 561(7723), 374-377 (2018)
Yogesh Gawale et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(27), 6570-6578 (2017-02-23)
Four new N-ethylcarbazole-linked aza-boron-dipyrromethene (aza-BODIPY) dyes (8 a,b and 9 a,b) were synthesized and characterized. The presence of the N-ethylcarbazole moiety shifts their absorption and fluorescence spectra to the near-infrared region, λ≈650-730 nm, of the electromagnetic spectrum. These dyes possess strong molar absorptivity
Janyce A Sugui et al.
Scientific reports, 7(1), 10977-10977 (2017-09-10)
Delayed diagnosis in invasive aspergillosis (IA) contributes to its high mortality. Gliotoxin (GT) and bis-methyl-gliotoxin (bmGT) are secondary metabolites produced by Aspergillus during invasive, hyphal growth and may prove diagnostically useful. Because IA pathophysiology and GT's role in virulence vary depending
Formation and thermal decomposition of ethyl groups on transition metal surfaces: Ethyl iodide on Pt (111).
Zaera F.
Surface Science, 219(3), 453-466 (1989)
Hao Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-15)
Preparation of aluminosilicate ferrierite (FER) zeolite nanosheets with controllable thickness in the presence of a sole organic ammonium is attractive, but still challenging. In this report, with the employment of N,N-diethyl-cis-2,6-dimethylpiperidinium (DMP) as both a structure directing agent and crystal