Merck
379778
Sigma-Aldrich
過塩素酸銀 一水和物
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,300
About This Item
化学式:
AgClO4·H2O
CAS番号:
分子量:
225.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.[Ag].OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
新規材料設計という目標に向けて、網状構造に対する配位子の影響を研究するために、銀 3,3'-ジシアノジフェニルアセチレン配位網状構造を調製するのに使用されます[1]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
379778-25G:4548173227597
379778-VAR:
379778-5G:4548173227580
379778-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar