Merck
356808
Sigma-Aldrich
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
foil
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
抵抗性
9.71 μΩ-cm
厚さ
0.1 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
鉄箔は、化学気相成長法(CVD)によりグラフェンを成長させる基板として使用できます。工学および天体物理学での応用のために、高出力レーザーによる衝撃を使用した鉄箔の微細化が調査されました。
数量
  • 50×50 mm (約2 g)
  • 100×100 mm (約8 g)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
356808-2G:
356808-25CM2-PW:
356808-8G:
356808-BULK:
356808-25CM2:
356808-2G-PW:
356808-8G-PW:
356808-100CM2:
356808-VAR:
356808-500MG:
356808-100CM2-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
鉄 granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
鉄 foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
GF75170224
鉄 NIST® SRM® 937
NIST937
鉄 wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356824
High-power laser shock-induced dynamic fragmentation of iron foils.
Morard G, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 82(17), 174102-174102 (2010)
Synthesis of large-area, few-layer graphene on iron foil by chemical vapor deposition
Xue Y, et al.
Nano Research, 4(12), 1208-1214 (2011)
Elzbieta Krzesiek et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 289-292 (2013-07-31)
Anemia is a frequent symptom of diseases of alimentary tract, also in children. Among others, inflammatory bowel disease, celiac disease and Helicobacter pylori are most often complicated by anemia. Not infrequently these disorders are accompanied by more than one type
Iron fortification and malaria risk in children.
Andrew M Prentice et al.
JAMA, 310(9), 914-915 (2013-09-05)
Stanley Zlotkin et al.
JAMA, 310(9), 938-947 (2013-09-05)
In sub-Saharan Africa, malaria is a leading cause of childhood morbidity and iron deficiency is among the most prevalent nutritional deficiencies. In 2006, the World Health Organization and the United Nations Children's Fund released a joint statement that recommended limiting
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.