Merck
227900
Sigma-Aldrich
塩素酸銀
99% trace metals basis
別名:
Argentous chlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,000
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,000
About This Item
化学式:
AgClO3
CAS番号:
分子量:
191.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
230 °C (lit.)
密度
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227900-BULK:
227900-10G:4548173120027
227900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)