グレード
anhydrous
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
溶解性
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF:過塩素酸塩を捕捉する銀系金属有機構造体陰イオン交換の動力学および構造変換を調査しています(Colinas et al., 2017)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
674583-BULK:
674583-VAR:
674583-25G:4548173227368
674583-5G:4548173227375
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。