379123
4,5-ジブロモ-2,7-ジ-tert-ブチル-9,9-ジメチルキサンテン
97%
別名:
4,5-Dibromo-2,7-bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-9H-xanthene
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
260-262 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(Br)c2Oc3c(Br)cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H28Br2O/c1-21(2,3)13-9-15-19(17(24)11-13)26-20-16(23(15,7)8)10-14(12-18(20)25)22(4,5)6/h9-12H,1-8H3
InChI Key
OJJSJAIHWCFVBK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
379123-VAR:
379123-BULK:
379123-1G:
379123-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)