Merck
477923
Sigma-Aldrich
9H-フルオレン-9,9-ジメタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O2
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1(CO)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O2/c16-9-15(10-17)13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16-17H,9-10H2
InChI Key
RHBLISBUFROBBC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
9H-フルオレン-9,9-ジメタノールはアリールジオールです。
アプリケーション
9H-フルオレン-9,9-ジメタノールは以下の合成に使用することができます:
  • 4,4′-(9H-フルオレン-9-イル-ジメトキシ)ジフタロニトリル]
  • ポリ- [オキシ(9H-フルオレン-9,9-ジメチレン)オキシ(テトラメチルジシリレン)]
  • 9,9-(Ph2POCH22-フルオレン、ジ亜ホスフィン酸エステルリガンドの1種
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
477923-5G:
477923-1G:
477923-BULK:
477923-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, characterization, electrochemistry and VOC sensing properties of novel ball-type dinuclear metallophthalocyanines.
Cimen Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 1137-1147 (2014)
A fluorene-based diphosphinite ligand, its Ni, Pd, Pt, Fe, Co and Zn complexes and the first structurally characterized diphosphinate metal chelates.
Li C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(15), 4337-4345 (2010)
Synthesis and Properties of Poly [oxy (arylene) oxy (tetramethyldisilylene)] s via Melt Copolymerization Reaction.
Jung EA and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(6), 1637-1642 (2013)