Merck
377392
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-シトロネリルブロミド
95%
別名:
8-ブロモ-2,6-ジメチル-2-オクテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
219.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −6.8°, neat
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
C[C@@H](CCBr)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
QPKCDMXLSDFCQD-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-(−)-シトロネリルブロミドは、以下の合成で反応物質として使用できます。
  • ガブリエル合成による(R)-3,7-ジメチルオクト-6-エン-1-アミン。これはその後ジカルボン酸と縮合してレトロアミドを合成[1]
  • 水酸化カリウムとジメチルスルホキシドを用いたアルキル化によるスルホキシイミンとスルホンジイミンのシトロネリル誘導体[2]
  • ウィッティング反応により(+)-カパラトリエンを合成する際の重要な中間体として使用できる臭化シトロネリルトリフェニルホスホニウム[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377392-BULK:
377392-5G:
377392-1G:
377392-VAR:
377392-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takuho Saito et al.
Organic & biomolecular chemistry, 18(21), 3996-3999 (2020-05-16)
Inversion of the connectivity of amide groups in foldable azobenzene dyads with chiral side chains, which can self-assemble into toroids and nanotubes, significantly increases the thermal stability of these aggregates. The results can be explained by the geometrical difference of
Stereoselective Synthesis of the Antileukemic Sesquiterpene (+)-Caparratriene from L-menthol and Tiglic Aldehyde
Vydrina V, et al.
Chemistry of Natural Compounds, 54, 461-463 (2018)
N-Alkylations of NH-Sulfoximines and NH-Sulfondiimines with Alkyl Halides Mediated by Potassium Hydroxide in Dimethyl Sulfoxide
Hendriks C, et al.
advanced synthesis and catalysis, 356, 1847-1852 (2014)