Merck
147982
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-オクタノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,080
¥23,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,080
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1719323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +9.5°, neat
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI Key
SJWFXCIHNDVPSH-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(+)-2-Octanol can be used:
  • To prepare the solution of 5-(benzyloxy)-isophthalic acid derivative, which is used as a 2D chiral self-assembly system comprising pyrolytic graphite.[1]
  • As a chiral template in the study of enantioselective glycidol esterification.[2]
  • As a starting material for the preparation of (+)-(S)-2-octyI tosylate, an intermediate used to prepare (−)-(R)-2-halo and azido octanes.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147982-1G:4548173959559
147982-5G:4548173959566
147982-VAR:
147982-10G:4548173959542
147982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Convenient preparation of optically active 2-halooctanes and related compounds
San Filippo Jr J and Romano LJ
The Journal of Organic Chemistry, 40(10), 1514-1515 (1975)
Xiao-Yang Ou et al.
Journal of biotechnology, 299, 37-43 (2019-05-03)
Highly efficient asymmetric reduction of 2-octanone to (R)-2-octanol catalyzed by immobilized Acetobacter sp. CCTCC M209061 cells was achieved in a biphasic system. Bioreduction conducted in aqueous single phase buffer was limited due to poor solubility and toxicity towards cells cause
Development of simulation approach for two-dimensional chiral molecular self-assembly driven by hydrogen bond at the liquid/solid interface
Qin Y, et al.
Surface Science, 663, 71-80 (2017)
Paul Masset et al.
Cell, 182(1), 112-126 (2020-06-07)
Every decision we make is accompanied by a sense of confidence about its likely outcome. This sense informs subsequent behavior, such as investing more-whether time, effort, or money-when reward is more certain. A neural representation of confidence should originate from
Effect of imprinting sol-gel immobilized lipase with chiral template substrates in esterification of (R)-(+)-and (S)-(-)-glycidol.
Furukawa S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 17(1), 23-28 (2002)