Merck
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-シトロネリルブロミド
95%
別名:
8-ブロモ-2,6-ジメチル-2-オクテン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,900
25 G
¥51,100
¥16,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,900
25 G
¥51,100
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
219.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +6.8°, neat
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
関連するカテゴリー
詳細
(S)-(+)-シトロネリルブロミドは、さまざまな有機合成に使用されるシトロネリル基を有するキラル構成要素を調製するための有機合成における試薬として一般的に使用されるキラル有機化合物です。鏡像異性的に純粋な化合物の合成に有用なキラル触媒の形成にも使用できます。
アプリケーション
(S)-(+)-シトロネリルブロミドは、根岸クロスカップリング反応の反応物質として使用できます。アルキン-ラクトンカップリング反応およびジアステレオマー分離を介してエポキシアルコールと反応させることにより、スピロファンギンAおよびBのスピロアセタール部分の合成にも使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377716-BULK:
377716-5G:
377716-25G:
377716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)