Merck
A83407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-メチルブタノール
99%
別名:
(S)-(−)-2-メチル-1-ブタノール, 活性アミルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,900
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718809
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]23/D −5.8°, neat
屈折率
n/D 1.41
bp
129-131 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.811 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(−)-2-メチルブタノールは、次の物質の調製に使用できます。
  • イソシアネートコポリマーの合成に使用される(S)-(−)-2-メチル-1-ブチロキシカルボニルアミノヘキシルイソシアネート(MBI)の調製。[1]
  • 液晶特性を有するキラルアルコキシナフトエ酸誘導体の調製。[2]
  • ポリチオフェン合成の主な中間体である3,4-ビス[(S)-2-メチルブトキシ]チオフェンの調製。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
108.5 °F
引火点(℃)
42.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A83407-1G:
A83407-10G:
A83407-BULK:
A83407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the origin of optical activity in polythiophenes
Langeveld-Voss BMW, et al.
Journal of Molecular Structure, 521(1-3), 285-301 (2000)
Synthesis and liquid crystalline investigation of chiral 6-alkoxy-2-naphathoic acid derivatives
Chothani NJ, et al.
Liq. Cryst., 43(11), 1636-1648 (2016)
Anionic polymerization of isocyanates with optical functionalities.
Shin YD, et al.
Polymer, 42(19), 7979-7985 (2001)
Lawrence M Hanks et al.
Journal of economic entomology, 112(5), 2236-2252 (2019-05-29)
We present research on the chemical ecology of 14 species of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae), in four tribes of the subfamily Cerambycinae, conducted in east-central Illinois over 8 yr. Adult males produce aggregation-sex pheromones that attract both sexes. Twenty independent
Aldrichimica Acta, 13, 13-13 (1980)