Merck
371130
Sigma-Aldrich
1,4-ジイソシアナートブタン
97.0%
別名:
テトラメチレン ジイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,000
5 G
¥78,200
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,000
5 G
¥78,200
About This Item
化学式:
OCN(CH2)4NCO
CAS番号:
分子量:
140.14
Beilstein:
1756894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97.0%
フォーム
liquid
bp
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
InChI Key
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,4-ジイソシアナートブタンは、2つのイソシアネート(-NCO)基がブタン鎖で隔てられた、反応性の高い化合物です。それは、ウレタン化、架橋形成、および鎖延長などの反応を引き起こすことができます。本品は、柔軟性、耐衝撃性、機械的特性に優れたポリウレタン系材料を合成するための構成単位として広く使用されており、これらの特性のため、本材料は組織工学、コンタクトレンズ、生体適合性コーティング、接着剤、発泡体、エラストマーおよびシーリング剤に有用です。
アプリケーション
1,4-ジイソシアナートブタンは、以下の分野で使用することができます:
組織工学 -組織工学の3D足場として使用できるポリウレタン複合材料を合成するための前駆体として
コンタクトレンズ- 高屈折率眼屈折矯正生体材料用の無機有機ヒドロゲルコンタクトレンズを調製するための架橋剤として
コントロールされたドラッグデリバリー- レドックス感受性がコントロールされた薬物放出システム用のセグメント化ポリウレタンを合成するための鎖延長剤として
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371130-5G:
371130-VAR:
371130-BULK:
371130-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymerizable-group capped ZnS nanoparticle for high refractive index inorganic-organic hydrogel contact lens
Peili Zhao, et al.
Materials Science and Engineering, C, 90, 485-493 (2018)
Synthesis and characterization of redox-sensitive polyurethanes based on l-glutathione oxidized and poly(ether ester) triblock copolymers
Fabio S. Palumbo, et al.
Reactive and Functional Polymers, 126, 104986-104986 (2021)
3D-composite scaffolds from radiation-induced chitosan grafted poly(3-hydroxybutyrate) polyurethane
Maykel Gonzalez Torres
Materials Today Communications, 23, 100902-100902 (2020)
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight