Merck
717533
Sigma-Aldrich
クロロ(1,5-シクロオクタジエン)メチルパラジウム(II)
97%
別名:
(COD)PdMeCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15ClPd
CAS番号:
分子量:
265.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
124-129 °C
SMILES記法
C[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.CH3.ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;1H3;1H;/q;;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;;;
InChI Key
PPNGAOYQLFBHIK-PHFPKPIQSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 付加重合反応
  • 二重カルボニル化
  • 環化
  • 環状メタル化
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717533-500MG:4548173301990
717533-BULK:
717533-VAR:
試験成績書(COA)