Merck
372331
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム
99.999% trace metals basis
別名:
Ammonium ethanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,600
100 G
¥59,300
1 KG
¥431,000
¥16,600
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,600
100 G
¥59,300
1 KG
¥431,000
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
39021908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,600
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystalline
solid
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸アンモニウムは、白色結晶状の水溶性アンモニウム塩で、太陽電池、電池、燃料電池触媒での使用に適したユニークな特性を持っています。
アプリケーション
酢酸アンモニウムは、以下の用途に使用できます:
  • 赤色 LED 用の CsPbI3 ペロブスカイトナノ結晶の不動態化に。酢酸アンモニウムは、表面の不要な金属鉛カチオンとダングリングボンドを効果的に除去し、安定性と光ルミネセンス量子収率(PLQY)を向上させます。
  • 電力変換効率(PCE)が 13.9 % に向上した高品質ペロブスカイト太陽電池の製造用添加剤として。ペロブスカイト組成を変えることなく、結晶化を促進し、性能を向上させます。
  • 費用対効果が高く、環境にやさしい、最大エネルギー密度の有機電池-スーパーキャパシタハイブリッドデバイス用の電解質として。
  • 亜鉛水電池用の電解質添加剤として。サイクル安定性と容量保持率の向上に役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372331-VAR:
372331-10G:
372331-BULK:
372331-100G:
372331-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anima Ghosal et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(3), 314-320 (2004-02-24)
Ezetimibe [1-(4-fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone] (Zetia; Schering-Plough, Kenilworth, NJ) is the first in a new class of cholesterol-lowering agents known as cholesterol absorption inhibitors. The objective of this study was to identify the isoform(s) of human liver and intestinal UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes responsible
Selective inhibition of benzyl ether hydrogenolysis with Pd/C due to the presence of ammonia, pyridine or ammonium acetate.
Sajiki H.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3465-3468 (1995)
Reactions of phenanthraquinone and retenequinone with aldehydes and ammonium acetate in acetic acid solution1.
Steck EA and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 65(3), 452-456 (1943)
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Shi Hu et al.
Oncotarget, 6(3), 1695-1706 (2015-01-31)
Human epidermal growth factor receptors (HERs or ErbBs) play crucial roles in numerous cellular processes. ErbB2 is a key member of ErbB family, and its overexpression is recognized as a frequent molecular abnormality. In cancer, this overexpression correlates with aggressive
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf