Merck
A1542
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム
for molecular biology, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥5,890
500 G
¥8,210
2.5 KG
¥24,900
¥5,890
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥5,890
500 G
¥8,210
2.5 KG
¥24,900
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
39021908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥5,890
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 超高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法(UPLC-MS/MS)によるヒト血清および精液中の 17 種類のペルフルオロアルキル物質(PFAS)の同時定量のためのグリーン分析法:この研究では、クロマトグラフィーにおける酢酸アンモニウムの使用が、環境汚染物質の検出感度と特異性を高めるグリーン分析法の一部として強調されています(Di Giorgi et al., 2024)。
  • インスリン抵抗性改善薬としての 6-スルホンアミド-2H-クロメン誘導体の革新:α-アミラーゼ、α-グリコシダーゼ、PPAR-γ 阻害剤を標的としたインシリコ分子ドッキングシミュレーション:酢酸アンモニウムは、潜在的な糖尿病治療薬の合成および分析に使用され、創薬および製薬化学における有用性を示しています(Thabet et al., 2024)。
  • フェノール-フェントン反応を伴うレドックスサイクリングシステムによるテトラメチルピラジンの生成の制御:食品化学における化学反応の制御における酢酸アンモニウムの役割を調査し、風味開発と食品の安全性に影響を与えます(Xu et al., 2024)。
  • LC-MS/MS によるラット血漿中の unecritinib(TQ-B3101)およびその活性代謝物である crizotinib の同時定量:薬物動態研究への応用:薬物代謝と薬物動態の理解に不可欠な医薬品化合物の分析を強化するために、液体クロマトグラフィー-質量分析法で酢酸アンモニウムを使用しています(Wang et al., 2024)。
  • オンライン中空糸液相マイクロ抽出とスマートフォンベースのセンシングを組み合わせた、布地および排水サンプル中のホルムアルデヒドの in situ 測定:複合体サンプルにおける検出能力を高める新技術と組み合わせ、酢酸アンモニウムの革新的な環境モニタリングへの利用を実証しています(Javadian et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1542-2.5KG:4548173184913
A1542-EW:
A1542-BULK:
A1542-VAR:
A1542-250G:4548173184920
A1542-250G-C:
A1542-100G:4548173184906
A1542-500G:4548173184937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Loic Auderset et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 564351-564351 (2020-12-08)
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a large, endocytic cell surface receptor that is highly expressed by oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) and LRP1 expression is rapidly downregulated as OPCs differentiate into oligodendrocytes (OLs). We report that the conditional deletion
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Jean-François Daudelin et al.
Veterinary research, 42, 69-69 (2011-05-25)
This study evaluated the effect of the probiotics Pediococcus acidilactici and Saccharomyces cerevisiae boulardii on the intestinal colonization of O149 enterotoxigenic Escherichia coli harbouring the F4 (K88) fimbriae (ETEC F4) and on the expression of ileal cytokines in weaned pigs.
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 853, 637-646 (2014-12-04)
The conditions for the analysis of selected doping substances by UHPSFC-MS/MS were optimized to ensure suitable peak shapes and maximized MS responses. A representative mixture of 31 acidic and basic doping agents was analyzed, in both ESI+ and ESI- modes.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf