Merck
516961
Sigma-Aldrich
ギ酸アンモニウム
≥99.995% trace metals basis
別名:
ギ酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2NH4
CAS番号:
分子量:
63.06
Beilstein:
3625095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
eCl@ss:
39021903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.995% trace metals basis
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
119-121 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸アンモニウムはギ酸の誘導体で、水素転移剤やホルミル化剤として広く使用されています。また、ギ酸の調製や保管にも使用されます。
アプリケーション
ギ酸アンモニウムは、次の用途で使用できます:
  • 触媒としてのCuナノ粒子の存在下における芳香族ニトロ化合物の対応するアミノ誘導体への還元における水素源として
  • N-ホルミルアミノ酸エステルの合成のためのホルミル化剤として
  • ナノ結晶ウランや酸化トリウムの調製におけるOHラジカルスカベンジャーとして
特徴および利点
  • 安価で入手が容易
  • 安定で無毒
  • Pd/Cやラネーニッケル触媒との併用可能
  • 反応ミックスからの分離が簡単
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516961-VAR:
516961-100G:
516961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Tetrahedron Letters, 48, 1241-1241 (2007)
Nigora Mukhamedova et al.
Bio-protocol, 10(13), e3670-e3670 (2021-03-05)
Lipid rafts are distinct liquid-ordered domains of plasma membranes of most eukaryotic cells providing platform for signaling pathways. Lipid composition of rafts is critical for their structural integrity and for regulation of signaling pathways originating from rafts. Here we provide
Yuchen He et al.
Analytical chemistry, 93(9), 4217-4222 (2021-02-23)
Mass spectrometry (MS) serves as the centerpiece technology for proteome, lipidome, and metabolome analysis. To gain a better understanding of the multifaceted networks of myriad regulatory layers in complex organisms, integration of different multiomic layers is increasingly performed, including joint
Katrin A Becker et al.
Journal of neurochemistry, 154(6), 662-672 (2020-02-15)
A major dose-limiting side effect of docetaxel chemotherapy is peripheral neuropathy. Patients' symptoms include pain, numbness, tingling and burning sensations, and motor weakness in the extremities. The molecular mechanism is currently not understood, and there are no treatments available. Previously
Aaron G Wexler et al.
Cell reports, 36(10), 109683-109683 (2021-09-09)
Clostridioides difficile is the leading cause of nosocomial intestinal infections in the United States. Ingested C. difficile spores encounter host bile acids and other cues that are necessary for germinating into toxin-producing vegetative cells. While gut microbiota disruption (often by antibiotics)