Merck
370622
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)ベンジルブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,300
5 G
¥8,800
¥3,300
単価¥4,300割引23%
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,300
5 G
¥8,800
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
255.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,300
単価¥4,300割引23%
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
82-84 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, via Friedel-Crafts polymerization using aluminum chloride as a catalyst has been reported.[1]
アプリケーション
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide may be used in the synthesis of bioreductive drug, (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824).[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
370622-1G:
370622-5G:
370622-BULK:
370622-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew M Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 637-645 (2008-12-23)
The nitroimidazooxazine S-1 (PA-824) is a new class of bioreductive drug for tuberculosis. A series of related bicyclic nitroheterocycles was synthesized, designed to have a wide range of one-electron reduction potentials E(1) (from -570 to -338 mV, compared with -534
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)