Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
別名:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
239.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290556-25G:
290556-BULK:
290556-VAR:
290556-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)