Merck
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-ジ-O-シクロヘキシリデン-D-マンニトール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,700
¥14,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H30O6
CAS番号:
分子量:
342.43
Beilstein:
4235336
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI Key
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
367303-VAR:
367303-BULK:
367303-5G:
367303-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)