Merck
366706
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,670
¥4,670
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,670
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3I
CAS番号:
分子量:
340.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,670
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
InChI Key
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene is a halogenated hydrocarbon.
アプリケーション
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene may be used in the preparation of [bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes.[1] It may be used to investigate the fragmentation reactions of (E)- and (Z)-2-methylbuten-1-yl(aryl)iodonium triflates (aryl = C6H5-, 4-(CF3)C6H4, 3,5-(CF3)2C6H4-).[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366706-5G:4548173993683
366706-VAR:
366706-1G:
366706-25G:
366706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragmentations of (E)-and (Z)-isomers of 2-methylbuten-1-yl (aryl) iodonium triflates: competing mechanisms for enol triflate formation.
Hinkle RJ.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 201-212 (2003)
Aleksandra A Zagulyaeva et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 2119-2122 (2010-02-19)
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes C(n)F(2n+1)I(OCOCF(3))(2) (n = 4, 6, 8, 10, 12) can be conveniently prepared by the oxidation of the corresponding perfluoroalkyl iodides with Oxone in trifluoroacetic acid at room temperature and subsequently converted to the stable [hydroxy(tosyloxy)iodo]perfluoroalkanes, C(n)F(2n+1)I(OH)OTs, by treatment with