Merck
144495
Sigma-Aldrich
1-ヨード-3-ニトロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
249.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Iodo-3-nitrobenzene was used in the synthesis of 5-substituted pyrrolo[3,2-b]pyridine amide and 3′-nitro-4-methylthiobiphenyl. It was used in palladium(0) catalyzed cross-coupling reaction between heteroarylzinc iodide and unsaturated iodide.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
144495-BULK:
144495-100G:
144495-VAR:
144495-25G:4548173992693
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hee Jin Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(1), 413-417 (2009-11-10)
Synthesis of a new series of diarylureas and amides having pyrrolo[3,2-b]pyridine scaffold is described. Their in vitro antiproliferative activity against human melanoma cell line A375 and HS 27 human fibroblast cell line was tested and the effect of substituents on
Preparation and reactions of new zincated nitrogen-containing heterocycles.
Bhanu PAS, et al.
Tetrahedron, 53(21), 7237-7254 (1997)
Rupa Hiremath et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (23)(23), 2676-2677 (2004-11-30)
Orthorhombic and triclinic crystals of 2-iodo-4-nitroaniline (INA) grow concomitantly from supersaturated ethanol solutions, but the less stable orthorhombic phase can be selectively grown on 3'-X-4-mercaptobiphenyl (X = NO(2), I) self-assembled monolayer templates.