Merck
290157
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(トリフルオロメチル)-5-ブロモベンゼン
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
別名:
1-ブロモ-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン, 3,5-ビス(トリフルオロメチル)ブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3Br
CAS番号:
分子量:
293.00
Beilstein:
2123669
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
含みます
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
InChI Key
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-ビス(トリフルオロメチル)-5-ブロモベンゼンは、高親電子性の有機および有機金属カチオンの対イオンを安定化させるテトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸イオンの調製に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290157-50G:
290157-BULK:
290157-VAR:
290157-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wilfried Posch et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(6), 2083-2097 (2021-04-15)
Excessive inflammation triggered by a hitherto undescribed mechanism is a hallmark of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections and is associated with enhanced pathogenicity and mortality. Complement hyperactivation promotes lung injury and was observed in patients suffering from
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5545-5545 (1992)
Organometallics, 11, 3920-3920 (1992)
Sarah Davidson et al.
Cell reports, 31(7), 107628-107628 (2020-05-21)
Here, using single-cell RNA sequencing, we examine the stromal compartment in murine melanoma and draining lymph nodes (LNs) at points across tumor development, providing data at http://www.teichlab.org/data/. Naive lymphocytes from LNs undergo activation and clonal expansion within the tumor, before