Merck
366358
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-(ヒドロキシメチル)-2-ピロリジノン
99%
別名:
D-ピログルタミノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
3587974
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
bp
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
83-85 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
InChI Key
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
アプリケーション
ジフタミド合成のビルティングブロックとして用いられています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366358-1G:
366358-VAR:
366358-BULK:
366358-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)