Merck
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-メチル-2-ピロリジンメタノール
96%
別名:
N-メチル-L-プロリノール, (S)-2-ヒドロキシメチル-1-メチルピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,300
25 G
¥34,700
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,300
25 G
¥34,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
CAS番号:
分子量:
115.17
Beilstein:
79851
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
触媒的不斉Grignardクロスカップリング反応のためのホスフィン配位子の前駆体[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302767-1G:
302767-BULK:
302767-VAR:
302767-25G:
302767-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
資料
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.