アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
250-255 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
36580-VAR-F:
36580-25G-F:
36580-100G-F:
36580-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック