Merck
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-ジクロロジフェニルメタン
97%
別名:
ベンゾフェノンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C(Cl)2
CAS番号:
分子量:
237.12
Beilstein:
1910601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D61407-25G:
D61407-BULK:
D61407-100G:
D61407-VAR:
D61407-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge