Merck
123889
Sigma-Aldrich
α,α′-ジクロロ-o-キシレン
98%
別名:
1,2-ビス(クロロメチル)ベンゼン, o-キシリレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,200
100 G
¥14,500
¥4,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,200
100 G
¥14,500
About This Item
化学式:
C6H4(CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
175.06
Beilstein:
2043675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
239-241 °C (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClCc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α,α′-Dichloro-o-xylene reacts with elemental tellurium and NaI in 2-methoxyethanol to form 1,1-diiodo-3,4-benzo-1-telluracyclopentane[1].
アプリケーション
α,α′−Dichloro-o-xylene was used in solid-phase synthesis of large combinatorial variations of fundamental peptide unit[2].
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
123889-100G:
123889-VAR:
123889-BULK:
123889-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William L Scott et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(7), 4961-4983 (2010-07-27)
Amino acids are Nature's combinatorial building blocks. When substituted on both the amino and carboxyl sides they become the basic scaffold present in all peptides and proteins. We report a solid-phase synthetic route to large combinatorial variations of this fundamental
The synthesis and characterization of α-and β-1, 1-diiodo-3, 4-benzo-1-telluracyclopentane, C8 H8Tel2.
Ziolo RF and Gunther WHH.
Journal of Organometallic Chemistry, 146(3), 245-251 (1978)