Merck
365777
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-ニトロベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(NO2)CF3
CAS番号:
分子量:
270.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI Key
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
アプリケーション
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365777-VAR:
365777-5G:
365777-BULK:
365777-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)