Merck
718173
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F2N
CAS番号:
分子量:
115.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427
密度
1.265 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI Key
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.1 °F - closed cup
引火点(℃)
26.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
718173-5G:
718173-VAR:
718173-BULK:
718173-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)