Merck
540277
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモベンゾトリフルオリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,760
¥7,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,760
About This Item
化学式:
C6H3(Br)2CF3
CAS番号:
分子量:
303.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
49-51 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C7H3Br2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,5-Dibromobenzotrifluoride is a halogenated hydrocarbon.
アプリケーション
2,5-Dibromobenzotrifluoride (1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene) may be used to synthesize 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde[1] and functionalized alkynyl-substituted (trifluoromethyl)benzenes.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
540277-5G:
540277-VAR:
540277-1G:
540277-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly efficient triarylene conjugated dyes for sensitized solar cells.
Chang YJ and Chow TJ.
Journal of Materials Chemistry, 21(26), 9523-9531 (2011)
Site-Selective Sonogashira Reactions of 1, 4-Dibromo-2-(trifluoromethyl) benzene: Synthesis and Properties of Fluorinated Alkynylbenzenes.
Reimann S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 36, 8115-8134 (2013)