Merck
364797
Sigma-Aldrich
ジスパースオレンジ 3
Dye content 90 %
別名:
4-(4-ニトロフェニルアゾ)アニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,200
25 G
¥41,700
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,200
25 G
¥41,700
About This Item
化学式:
O2NC6H4N=NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
242.23
カラーインデックス番号:
11005
Beilstein:
1842907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
組成
Dye content, 90%
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
InChI Key
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジスパースオレンジ3(DO3)は、含有率90%の色素に分散剤および界面活性剤を加えたモノアゾ色素です。2つの芳香環を持ち、そのうち1つは1つのアミノ基を有し、他方ではニトロ基に置き換わっています。415 nmに吸収ピークを持ちます。[1][2]
アプリケーション
DO3は、ディスプレイ装置の材料として使用できる二色性ポリマー分散液晶の電気光学的特性を改善するために、低濃度で使用できます。[3]また、センサーおよびオプトエレクトロニクス分野での使用が期待されるエポキシ-ビスアゾベースのポリマーを官能基化するために使用できます。[4]
特徴および利点
ドナ-グル-プの強度が弱まることによる吸収の減少に伴う、非共鳴、非線形屈折率の増強のtwo-levelモデルの実験的な証明のために用いられる。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
364797-5G:
364797-VAR:
364797-25G:
364797-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Disperse Red 17 analytical standard
Supelco
79892
Disperse Red 17
Epoxy-based polymers functionalized with bisazo chromophores: Synthesis, characterization and photoresponsive behavior.
Wang X, et al.
Polymer, 52(15), 3344-3356 (2011)
The role of molecular conformation and polarizable embedding for one-and two-photon absorption of disperse orange 3 in solution.
Silva DL, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(28), 8169-8181 (2012)
Analysis of dichroic dye-doped polymer-dispersed liquid crystal materials for display devices.
Kumar P, et al.
Thin Solid Films, 520(1), 457-463 (2011)
Biodegradation of a model azo disperse dye by the white rot fungus Pleurotus ostreatus.
Zhao X, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 57(1), 1-6 (2006)
Anthony T-J Goon et al.
Contact dermatitis, 48(5), 248-250 (2003-07-19)
Cross-sensitization between para-phenylenediamine (PPD) and Disperse Orange 3 (DO3), among other textile dyes, has frequently been reported. We evaluated the frequency of simultaneous patch test reactions to PPD and a range of textile dyes. Retrospectively, we studied 128 patients who
質問
  1. Is this dye a dichroic dye and mixable with liquid crystal ?
    1 回答
    1. Product 364797 is disperse orange 3. As per the literature as below, it is a dichroic dye and mixable with LCs.
      https://www.semanticscholar.org/paper/Induced-Alignment-in-Nematic-Liquid-Crystal-by-3-Sood-Raina/2f9f0f936ddf691bbfa727dd4d0b99fc0eabaa3f