Merck
361259
Sigma-Aldrich
クエン酸銀 水和物
別名:
クエン酸 三銀塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥24,700
About This Item
化学式:
AgO2CCH2C(OH)(CO2Ag)CH2CO2Ag·xH2O
CAS番号:
分子量:
512.70 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
濃度
55-65% Ag (by KSCN, titration)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.OC(CC(=O)O[Ag])(CC(=O)O[Ag])C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C6H8O7.3Ag.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
CUGZZMCNRSJKRJ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361259-VAR:
361259-50G:
361259-BULK:
361259-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。