Merck
482307
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸銀
≥99.99% trace metals basis
別名:
トリフルオロ酢酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,100
2.5 G
¥26,800
10 G
¥62,800
¥15,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,100
2.5 G
¥26,800
10 G
¥62,800
About This Item
化学式:
CF3COOAg
CAS番号:
分子量:
220.88
Beilstein:
3634022
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline powder
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: silver
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸銀は、アシル化、アルキル化、環化反応などの有機合成反応に使用される多用途試薬です。銀ナノ材料の製造にも使用されます。[1]
アプリケーション
トリフルオロ酢酸銀は以下の用途で使用できます:
  • 銀ナノ粒子を合成するための前駆体として。 [1]
  • ポリマー支援エレクトロスピニング技術により、 高透過率かつ低抵抗の導電性銀ネットワークを製作するための出発物質として。 [2]
  • 多核発光錯体を調製するための試薬として。 [3]
  • 芳香族酸の酸化的 カルボニル化[4 + 1]環化のための二官能性試薬として。[4]
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
482307-VAR:
482307-BULK:
482307-10G:4548173942544
482307-2.5G:4548173942568
482307-1G:4548173942551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silver trifluoroacetate as a bifunctional reagent for palladium-catalyzed oxidative carbonylative [4+ 1] annulation of aromatic acids
Zhuang-Zhuang Li, et al
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 10, 2243-2250 (2023)
Direct Synthesis of Narrowly Dispersed Silver Nanoparticles Using a Single-Source Precursor
Xue Zhang Lin, et al.
Langmuir, 19, 10081-10085 (2003)
Perhalophenyl(tetrahydrothiophene)gold(I) Complexes as Lewis Bases in Acid?Base Reactions with Silver Trifluoroacetate
Eduardo J. Fernandez, et al.},
Organometallics, 26, 5931-5939 (2007)
Conducting Silver Networks Based on Electrospun Poly(Methyl Methacrylate) and Silver Trifluoroacetate
Hung-Tao Chen, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 9479-9485 (2015)
資料
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
ALD開発におけるマイクロエレクトロニクス相互接続には、銅蒸着プロセスが欠かせません。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf