Merck
36037
Sigma-Aldrich
2′-(Dimethylamino)-2-biphenylyl-palladium(II) chloride Dinorbornylphosphine complex
≥99.0% (C)
別名:
Chloro-[2′-(dimethylamino)-2-biphenylyl]-(dinorbornylphosphine)-palladium, SK-CC01-A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥43,730
¥43,730
0 left in stock
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥43,730
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37ClNPPd
CAS番号:
分子量:
560.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥43,730
0 left in stock
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (C)
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
160-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2PC3C[C@@H]4CC[C@H]3C4.CN(C)c5ccccc5-c6ccccc6[Pd]Cl
InChI
1S/C14H14N.C14H23P.ClH.Pd/c1-15(2)14-11-7-6-10-13(14)12-8-4-3-5-9-12;1-3-11-5-9(1)7-13(11)15-14-8-10-2-4-12(14)6-10;;/h3-8,10-11H,1-2H3;9-15H,1-8H2;1H;/q;;;+1/p-1/t;9-,10+,11+,12-,13?,14?;;
InChI Key
YMZCYRNVJBOOCT-SBADXZPPSA-M
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Highly reactive, air and moisture stable palladium catalyst for C-C and C-N coupling reactions, e.g. Suzuki coupling, Heck reaction etc[1][2]
法的情報
sold in collaboration with Solvias AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
36037-BULK-F:
36037-5G-F:
36037-1G-F:
36037-250MG-F:
36037-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Indolese, A. Schnyder
Eur. Pat. Appl. (2001)
Jean-Philippe Ebran et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(21), 6931-6942 (2007-05-04)
A catalyst system was identified which promotes the Heck coupling of nonactivated vinyl phosphates with electron deficient alkenes providing a new entry to diene products from simple and readily accessible starting materials. In contrast to our earlier work exploiting P(t-Bu)3
S.C. Stinson
Chemical and Engineering News, october 29, 23-23 (2001)
A new generation of air stable, highly active Pd complexes for C--C and C--N coupling reactions with aryl chlorides.
Anita Schnyder et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(19), 3668-3671 (2002-10-09)