Merck
359246
Sigma-Aldrich
トリメチルオクタデシルアンモニウムブロミド
98%
別名:
C18TAB, TMODAB, オクタデシルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,600
50 G
¥35,900
¥14,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,600
50 G
¥35,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
392.50
Beilstein:
3574090
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
~250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C.[Br-]
InChI
1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SZEMGTQCPRNXEG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリメチルオクタデシルアンモニウムブロミド(C18TAB)は、一般に界面活性剤として使用されます。[1]ポリオキソモリブデート-界面活性剤ハイブリッド層状結晶の調製に使用できます。[2]また、液体クロマトグラフィーの表面改質剤としても使用できます。[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
359246-BULK:
359246-50G:
359246-10G:
359246-250G:
359246-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of UV-absorbing anions in environmental samples by microcolumn high-performance liquid chromatography.
Vereshchagin A L, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 55(10), 1000-1002 (2000)
Nanocomposites composed of HEUR polymer and magnetite iron oxide nanoparticles: Structure and magnetic response of the hydrogel and dried state.
Campanella A, et al.
Polymer, 60, 176-185 (2015)
Layered and molecular-structural control in polyoxomolybdate hybrid crystals by surfactant chain length.
Ito T, et al.
Journal of Molecular Structure, 1106, 220-226 (2016)
Juan C López-Montilla et al.
Water research, 39(9), 1907-1913 (2005-05-19)
The removal of model pollutants bromocresol green (BG) and phenol from water is demonstrated via two liquid-liquid extraction methods. Both methods exploit selective interactions established by the pollutant molecule with a surfactant, oil, or alcohol, and are variants of the
Yutaka Sumino et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(48), 15709-15714 (2009-11-12)
Spontaneous deformation of a tetradecane droplet with palmitic acid on an aqueous phase with stearyltrimethylammonium chloride is reported. Palmitic acid is transported from the oil droplet to the aqueous phase by the concentration difference between the organic and the aqueous