Merck
348945
Sigma-Aldrich
cis,cis-ムコノニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH=CHCH=CHCN
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
128-131 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
[H]\C(C#N)=C([H])\C([H])=C(\[H])C#N
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H/b3-1-,4-2-
InChI Key
QLQYLCRMTTXKHS-CCAGOZQPSA-N
詳細
cis,cis-Mucononitrile (Z,Z-2,4-hexadienedinitrile) can be prepared by the copper-catalyzed oxidation of o-phenylenediamine.[1] 13C MAS NMR spectra of cis,cis-mucononitrile oriented in liquid-crystalline media has been studied.[2] Pt-catalyzed addition of diethylphosphine to cis,cis-mucononitrile yields the new diphosphine, Et2PCH(CN)CH(CH2CH2CN)PEt2.[3]
アプリケーション
cis,cis-Mucononitrile may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
348945-VAR:
348945-BULK:
348945-1G:4548173138749
348945-5G:4548173138756
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiochemistry of platinum-catalyzed hydrophosphination of a diene. Formation of the chiral diphosphine Et2PCH (CN) CH (CH2CH2CN) PEt2 via monophosphine intermediates.
Kovacik I, et al.
Organometallics, 25(2), 536-539 (2006)
13C MAS NMR Spectra of cis, cis-Mucononitrile in Liquid-Crystalline Media and in the Solid State. Orientation of the Carbon Chemical-Shift Tensors.
Ramanathan KV, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 123(2), 196-200 (1996)
Copper-catalyzed oxidation of o-phenylenediamines to cis, cis-mucononitriles.
Kajimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1389-1393 (1976)