Merck
176494
Sigma-Aldrich
ユウロピウムトリス[3-(トリフルオロメチルヒドロキシメチレン)-(+)-カンホラート]
別名:
Eu(facam)3, Eu(tfc)3, トリス(3-トリフルオロアセチル-d-カンホラト]ユウロピウム(III), トリス[3-(トリフルオロメチルヒドロキシメチレン)-d-カンホラト]ユウロピウム(III), ユウロピウム(III)トリス[3-(トリフルオロメチルヒドロキシメチレン)-d-カンホラート]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥5,370
1 G
¥20,000
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥5,370
1 G
¥20,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H42EuF9O6
CAS番号:
分子量:
893.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
光学活性
[α]20/D +165°, c = 1% in chloroform (solvent is ethanol free)
テクニック
NMR: suitable
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)\C2=C(/O[Eu](O\C(=C3\C4CCC(C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)F)O\C(=C5\C6CCC(C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C12H15F3O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15;/h3*6,17H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7-;
InChI Key
BWIHMSGCCRUUCZ-NCJHBDPTSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ユーロピウムアセチルカンホラート ホスフィンオキシド錯体の合成
  • 1,10-N,N'-フェナントロリンジオキシド誘導体との反応
光学活性NMRシフト試薬。sec-ブチルイソチオウロニウム塩化物の鏡像異性体の分離のためにAg(fod) と共に用いられます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
176494-BULK:
176494-100MG:
176494-5G:
176494-VAR:
176494-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Chemistry, 59, 562-562 (1987)