アッセイ
95%
フォーム
powder
bp
320 °C (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
InChI Key
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M90003-1G:
M90003-VAR:
M90003-BULK:
M90003-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
可溶性SBU前駆体を用いた金属有機構造体(MOF)の結晶工学についてご紹介します。