Merck
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
99.9% trace metals basis
別名:
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
CAS番号:
分子量:
518.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
InChI Key
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347086-10G:4548173938295
347086-BULK:
347086-50G:
347086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。