Merck
665193
Sigma-Aldrich
ランタン(III)イソプロポキシド
98%
別名:
トリス(イソプロポキシ)ランタン(III), ランタン(III)トリ-イソプロポキシド, ランタンイソプロピレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥11,200
3 G
¥44,100
¥11,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥11,200
3 G
¥44,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21LaO3
CAS番号:
分子量:
316.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S,S)-phenyl-BINOLとの錯体は、マロン酸の環状エノンおよび非環状エノンへの触媒的1,4-付加反応を促進します。[1]一般的な触媒的ケトイミンのアリル化に用いるふっ化銅-トリフェニルホスフィンの共触媒です。[2]
不斉触媒として用いる場合、グロ-ブボックスとSchlenk法を用いて希土類触媒が空気と湿気に接しないようにして下さい。反応結果に悪影響を及ぼすことがあります。触媒溶液は、無水溶媒を用いて使用する直前に調製して下さい。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
665193-3G:
665193-BULK:
665193-500MG:
665193-VAR:
665193-3G-PW:
665193-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reiko Wada et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7687-7691 (2006-06-08)
A general catalytic allylation of simple ketoimines was developed using 1 mol % of CuF.3PPh(3) as catalyst, 1.5 mol % of La(O(i)Pr)(3) as the cocatalyst, and stable and nontoxic allylboronic acid pinacol ester as the nucleophile. This reaction constituted a
Tetrahedron Letters, 48, 2815-2815 (2007)
関連コンテンツ
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.