アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
139-142 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1C=Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
InChI Key
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPRC(5788)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346616-5G:
346616-VAR:
346616-1G:
346616-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック