Merck
H47003
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン
97%
別名:
ジュグロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,000
5 G
¥23,700
¥6,000
単価¥7,830割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,000
5 G
¥23,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6O3
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1909764
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
¥6,000
単価¥7,830割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
InChI Key
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン(ジュグロン)は、以下の合成の出発物質として使用できます:
  • トリパノソーマ薬。[1]
  • アルツハイマー病の治療に応用できる可能性のあるタクリン-ナフトキノンハイブリッド。[2]
  • DNAハイブリダイゼーションの電気化学的検出のためのジュグロンベースの電気活性ポリマー、ポリ(5-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン-co-5-ヒドロキシ-3-チオ酢酸-1,4-ナフトキノン)。[3]
  • Ent-ノカルディオンA、天然のチロシンホスファターゼ阻害剤。[4]
ジュグロンは、様々なC-アリールグリコシドの合成のためのDiels–Alder反応のジエノフィル(求ジエン体)としても使用できます。[5]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H47003-5G:
H47003-VAR:
H47003-BULK:
H47003-1G:
H47003-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Application of an Enyne Metathesis/Diels-Alder Cycloaddition Sequence: A New Versatile Approach to the Syntheses of C-Aryl Glycosides and Spiro-C-Aryl Glycosides.
Subrahmanyam AV, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(28), 8545-8556 (2010)
Multitarget drug design strategy: quinone-tacrine hybrids designed to block amyloid-β aggregation and to exert anticholinesterase and antioxidant effects.
Nepovimova E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(20), 8576-8589 (2014)
2-and 3-substituted 1, 4-naphthoquinone derivatives as subversive substrates of trypanothione reductase and lipoamide dehydrogenase from trypanosoma c ruzi: synthesis and correlation between redox cycling activities and in vitro cytotoxicity.
Salmon-Chemin L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(4), 548-565 (2001)
Formal Radical Cyclization onto Benzene Rings: A General Method and Its Use in the Synthesis of ent-Nocardione A.
Clive DLJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(10), 3282-3293 (2004)
Study of the DNA hybridization transduction behavior of a quinone-containing electroactive polymer by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy.
Piro B, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 577(1), 155-165 (2005)