Merck
398047
Sigma-Aldrich
レゾルシノール
Resorcinol
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
1,3-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,760
500 G
¥22,300
¥9,760
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,760
500 G
¥22,300
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
906905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥9,760
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99.0%
99.0-100.5% (ACS specification)
フォーム
powder and chunks
自己発火温度
1126 °F
不純物
≤0.004 meq/g Titr. acid
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
レゾルシノール(ACS試薬)は、酸性化した海水中のレゾルシノールのニトロ化により、分光光度法を用いた海水中の硝酸塩濃度の測定に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398047-VAR:
398047-500G:4548173939698
398047-100G:4548173939681
398047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Size control and characterization of spherical carbon aerogel particles from resorcinol-formaldehyde resin.
Horikawa T, et al.
Carbon, 42(1), 169-175 (2004)
Mesomorphic properties of resorcinol.
Ossowska-Chrusciel MD, et al.
Journal of Molecular Structure, 1082, 103-113 (2015)
Dressler H.
Resorcinol: Its Uses and Derivatives, 5-12 (2013)
Magnetic yolk-shell mesoporous silica microspheres with supported Au nanoparticles as recyclable high-performance nanocatalysts.
Yue Q, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(8), 4586-4594 (2015)
The chemistry of resorcinol carboxylation and its possible application to the CO2 removal from exhaust gases.
Barbarossa V, et al.
Journal of CO2 Utilization, 10, 50-59 (2015)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー