Merck
344966
Sigma-Aldrich
ピロリン酸スズ(II)
98%
別名:
Stannous pyrophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥11,100
About This Item
化学式:
Sn2P2O7
CAS番号:
分子量:
411.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
SMILES記法
O.[SnH2++].[SnH2++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
InChI Key
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344966-BULK:
344966-500G:4548173138244
344966-VAR:
344966-100G:4548173138237
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)