Merck
342262
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロイリジウム(III)酸カリウム
別名:
ヘキサクロロイリジウム酸三カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥44,700
¥44,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥44,700
About This Item
化学式:
K3IrCl6
CAS番号:
分子量:
522.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
品質水準
フォーム
solid
濃度
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI Key
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Stability Enhancement of Galvanic Redox Potentiometry by Optimizing the Redox Couple in Counterpart Poles: Discusses the enhancement of redox potentiometry stability using potassium hexachloroiridate (Wei et al., 2023).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342262-VAR:
342262-250MG:
342262-5G:
342262-1G:
342262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iva Turyan et al.
Analytical biochemistry, 494, 108-113 (2015-11-10)
Measuring and monitoring of protein oxidation modifications is important for biopharmaceutical process development and stability assessment during long-term storage. Currently available methods for biomolecules oxidation analysis use time-consuming peptide mapping analysis. Therefore, it is desirable to develop high-throughput methods for