Merck
340480
Sigma-Aldrich
trans,trans-ファルネシルアセタート
95%
別名:
(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-イル, 酢酸(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥39,700
¥39,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥39,700
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
264.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,700
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
115-125 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
InChI Key
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
関連するカテゴリー
詳細
trans,trans-ファルネシルアセタートは、HyuganatsuCitrus tamurana Hort. ex Tanaka)(日向夏)果皮油に含まれる日向夏アロマの最も匂い活性の高い/主要化合物の1つです。[1] 新しいシャープレス配位子を用いるtrans,trans-ファルネシルアセタートの不斉ジヒドロキシル化が研究されています。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340480-BULK:
340480-VAR:
340480-10G:
340480-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric dihydroxylation of geranyl, neryl and< i> trans, trans</i>-farnesyl acetates.
Vidari G, et al.
Tetrahedron Letters, 34(40), 6485-6488 (1993)
Pingping Liu et al.
Pest management science, 76(9), 2986-2993 (2020-04-05)
Thrips, Megalurothrips usitatus, usually display aggregation behavior, which is probably mediated by a male-produced aggregation pheromone. Aggregation pheromones are species-specific, and can be used to develop commercial lures for monitoring and mass-trapping of pests. The active components of the aggregation
H S Choi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(5), 2404-2408 (2001-05-23)
The volatile components of Hyuganatsu (Citrus tamurana Hort. ex Tanaka) peel oil, isolated by cold-pressing, were investigated by chemical and sensory analyses. According to chemical analysis by GC and GC-MS, limonene (84.0%) was the most abundant compound, followed by gamma-terpinene
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1