Merck
340219
Sigma-Aldrich
5,6-ジクロロピリジン-3-カルボン酸
96%
別名:
5,6-ジクロロニコチン酸, 5,6-ジクロロピリジン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
192.00
Beilstein:
383740
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
164-168 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.[1]
アプリケーション
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
340219-1KG:
340219-5G:
340219-VAR:
340219-BULK:
340219-25G:
340219-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)