Merck
213047
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥4,930
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥4,930
About This Item
化学式:
ClC6H4COC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
260.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
149-150 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
ketone
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
InChI Key
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid forms complexes with europium and terbium having photoluminescence properties[1].
アプリケーション
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid was used in the preparation of bisphthalazinone monomers, required for the synthesis of phthalazinone containing poly(arylene ether)s, poly(arylene thioether)s and poly(arylene sulfone)s[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>572.0 °F
引火点(℃)
> 300 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
213047-BULK:
213047-250G:
213047-VAR:
213047-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of Phthalazinone containing Poly (arylene ether) s, Poly (arylene thioether) s, and Poly (arylene sulfone) s via a novel NC coupling reaction.
Wang SJ, et al.
Macromolecules, 37(1), 60-65 (2004)
Zhao-Ye Li et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(11), 2904-2908 (2010-01-28)
Eight complexes of europium and terbium were synthesized, with 2-(4-chloro-benzoyl)benzoic acid as an essential ligand and other three distinct ligands, including 1, 10-phenanthroline, triphenylphosphine oxide and diphenyl sulfoxide, as selective ligands. They were Eu(CBBA)3 (H2O)4, Eu(CBBA)3 (Phen) (H2O)6, Eu(CBBA)3 (TPPO)