Merck
340111
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-ペンテン, 主成分trans
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
149.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
含みます
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4785 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
InChI Key
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
cis-1-Bromo-2-pentene was used in the synthesis of (+)-polyoxamic acid. It was also used in the preparation of pheromones.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340111-BULK:
340111-5G:
340111-1G:
340111-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.